Tisk…
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303740-1G OR303740-500MG
APOSOR303740-1GEA 15310 CZK
APOSOR303740-1G APOSOR303740-500MG
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂OS
MW: 232,31 g/mol
Bod tání: 67…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11132352
CAS číslo: 1019363-45-1