Tisk…
6-(Phenylsulphanyl)-3-pyridinamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303738-500MG
APOSOR303738-500MGEA 9560 CZK
APOSOR303738-500MG
6-(Phenylsulphanyl)-3-pyridinamine
6-(Phenylsulphanyl)-3-pyridinamine
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂S
MW: 202,28 g/mol
Bod tání: 118…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03230019
CAS číslo: 103983-07-9