Tisk…
6-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303737-1G OR303737-500MG
APOSOR303737-1GEA 15310 CZK
APOSOR303737-1G APOSOR303737-500MG
6-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
6-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Vzorec: C₁₁H₉ClN₂S
MW: 236,72 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052804
CAS číslo: 25935-62-0