Tisk…
Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303735-1G OR303735-500MG
APOSOR303735-1GEA 15310 CZK
APOSOR303735-1G APOSOR303735-500MG
Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-5-(cyanomethyl)-2-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bod varu: 160 °C/0,01mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140285
CAS číslo: 913839-59-5