Tisk…
1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303734-1G OR303734-5G
APOSOR303734-1GEA 2530 CZK
APOSOR303734-1G APOSOR303734-5G
1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone
1-(2,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₅Cl₂NO
Bod tání: 32…34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847148
CAS číslo: 412018-50-9