Tisk…
4-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-2-methoxypyridin-4-amine, 3-Bromo-2-methoxy-4-pyridinamine
OR303725-1G OR303725-5G
APOSOR303725-1GEA 8500 CZK
APOSOR303725-1G APOSOR303725-5G
4-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine 95%
4-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,0366 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656225
CAS číslo: 215364-86-6