Tisk…
4,6-Dichloronicotinonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303715-25G
APOSOR303715-25GEA 2480 CZK
APOSOR303715-25G
4,6-Dichloronicotinonitrile 98%
4,6-Dichloronicotinonitrile
Vzorec: C₆H₂Cl₂N₂
Bod tání: 133…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276124
CAS číslo: 166526-03-0