Tisk…
2-Bromo-6-(bromomethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303708-5G
APOSOR303708-5GEA 3910 CZK
APOSOR303708-5G
2-Bromo-6-(bromomethyl)pyridine 97%
2-Bromo-6-(bromomethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅Br₂N
MW: 250,9200 g/mol
Bod tání: 138…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368202
CAS číslo: 83004-10-8