Tisk…
(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303707-1G OR303707-500MG
APOSOR303707-1GEA 9560 CZK
APOSOR303707-1G APOSOR303707-500MG
(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
(2,3-Dimethoxyphenyl)(4-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₁₄H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04966948
CAS číslo: 243640-27-9