Tisk…
2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303703-1G OR303703-500MG
APOSOR303703-1GEA 2730 CZK
APOSOR303703-1G APOSOR303703-500MG
2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
2-Chloro-6-cyclopropylnicotinonitrile
Vzorec: C₉H₇ClN₂
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193091
CAS číslo: 1198475-35-2