Tisk…
5-Bromo-2-chloro-4-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303701-1G OR303701-5G
APOSOR303701-1GEA 2330 CZK
APOSOR303701-1G APOSOR303701-5G
5-Bromo-2-chloro-4-iodopyridine
5-Bromo-2-chloro-4-iodopyridine
Vzorec: C₅H₂BrClIN
Bod tání: 149…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09972189
CAS číslo: 401892-47-5