Tisk…
Ethyl-5-bromo-4,6-dihydroxynicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303696-1G OR303696-5G OR303696-10G
APOSOR303696-1GEA 4960 CZK
APOSOR303696-1G APOSOR303696-5G APOSOR303696-10G
Ethyl-5-bromo-4,6-dihydroxynicotinate
Ethyl-5-bromo-4,6-dihydroxynicotinate
Vzorec: C₈H₈BrNO₄
MW: 262.07 g/mol
Bod tání: 267…269 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01411758
CAS číslo: 89978-58-5