Tisk…
6-Chloro-4-methoxynicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303695-1G OR303695-5G
APOSOR303695-1GEA 1410 CZK
APOSOR303695-1G APOSOR303695-5G
6-Chloro-4-methoxynicotinic acid
6-Chloro-4-methoxynicotinic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
MW: 187.5800 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10000638
CAS číslo: 716362-10-6