Tisk…
3-(5-Chloropyridin-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303687-250MG
APOSOR303687-250MGEA 3380 CZK
APOSOR303687-250MG
3-(5-Chloropyridin-2-yl)-3-oxopropanenitrile
3-(5-Chloropyridin-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Vzorec: C₈H₅ClN₂O
Bod tání: 121…123 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD15526709
CAS číslo: 1107053-87-1