Tisk…
4-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)-5-pyrimidinecarboxylicacid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303680-1G OR303680-500MG
APOSOR303680-1GEA 9560 CZK
APOSOR303680-1G APOSOR303680-500MG
4-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)-5-pyrimidinecarboxylicacid
4-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)-5-pyrimidinecarboxylicacid
Vzorec: C₁₀H₇N₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100252
CAS číslo: 56406-45-2