Tisk…
6-(Cyanomethyl)nicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303677-1G OR303677-500MG
APOSOR303677-1GEA 11380 CZK
APOSOR303677-1G APOSOR303677-500MG
6-(Cyanomethyl)nicotinonitrile
6-(Cyanomethyl)nicotinonitrile
Vzorec: C₈H₅N₃
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09924285
CAS číslo: 1000516-33-5