tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Amino-6-(tert-butoxycarbonylamino)pyridine, 2-Amino-6-(Boc-amino)pyridine, tert-Butyl 6-aminopyridin-2-ylcarbamate
OR303672-1G
OR303672-5G
OR303672-10G
APOSOR303672-1GEA
6910
CZK
APOSOR303672-1G
APOSOR303672-5G
APOSOR303672-10G
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate 95+%
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate
Vzorec:
C₁₀H₁₅N₃O₂ MW: 209.2500 g/mol Bod tání: 126…128 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09037865 CAS číslo: 322690-31-3 |