Tisk…
(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (6-Chloropyridin-2-yl)methanol
OR303659-1G OR303659-5G OR303659-25G
APOSOR303659-1GEA 622 CZK
APOSOR303659-1G APOSOR303659-5G APOSOR303659-25G
(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆ClNO
MW: 143,5700 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07774110
CAS číslo: 33674-97-4