Tisk…
5-Chloro-3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-2-pyridinamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303657-1G OR303657-500MG
APOSOR303657-1GEA 9560 CZK
APOSOR303657-1G APOSOR303657-500MG
5-Chloro-3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-2-pyridinamine
5-Chloro-3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-2-pyridinamine
Vzorec: C₁₀H₁₃ClN₂Si
Bod tání: 110…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09880016
CAS číslo: 866318-90-3