Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303641-1G
OR303641-500MG
OR303641-5G
APOSOR303641-1GEA
9560
CZK
APOSOR303641-1G
APOSOR303641-500MG
APOSOR303641-5G
Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₇H₂₄N₂O₆ MW: 352,39 g/mol Bod tání: 79…81 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18904309 CAS číslo: 666721-08-0 |