Tisk…
4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,6-Dichloronicotinaldehyde
OR303638-5G
APOSOR303638-5GEA 3610 CZK
APOSOR303638-5G
4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176 g/mol
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12025485
CAS číslo: 1060811-62-2