Tisk…
Ethyl-3-cyano-4,6-dimethyl-2-pyridinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303636-1G OR303636-500MG OR303636-5G
APOSOR303636-1GEA 9560 CZK
APOSOR303636-1G APOSOR303636-500MG APOSOR303636-5G
Ethyl-3-cyano-4,6-dimethyl-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-3-cyano-4,6-dimethyl-2-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
Bod tání: 58…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14584824
CAS číslo: 1221792-05-7