N-(6-Bromopyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
N-(6-Bromopyridin-2-yl)pivalamide
OR303633-1G
OR303633-500MG
APOSOR303633-1GEA
7670
CZK
APOSOR303633-1G
APOSOR303633-500MG
N-(6-Bromopyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
N-(6-Bromopyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
Vzorec:
C₁₀H₁₃BrN₂O MW: 257,14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08235018 CAS číslo: 221087-47-4 |