Tisk…
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
OR303632-1G OR303632-250MG
APOSOR303632-1GEA 2730 CZK
APOSOR303632-1G APOSOR303632-250MG
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
2-Chloro-6-methoxynicotinic acid
Vzorec: C₇H₆NO₃Cl
Bod tání: 230…234 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08236845
CAS číslo: 503000-87-1