6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Bromo-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
OR303626-1G
OR303626-500MG
OR303626-5G
APOSOR303626-1GEA
1240
CZK
APOSOR303626-1G
APOSOR303626-500MG
APOSOR303626-5G
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Vzorec:
C₆H₄BrN₃O Bod tání: >350 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00763285 CAS číslo: 148038-83-9 |