3-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]phenol hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303606-1G
OR303606-500MG
OR303606-5G
APOSOR303606-1GEA
7670
CZK
APOSOR303606-1G
APOSOR303606-500MG
APOSOR303606-5G
3-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]phenol hydrochloride
3-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]phenol hydrochloride
Vzorec:
C₁₅H₁₂Cl₂N₂O Bod tání: 237…239 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14155833 CAS číslo: 154179-39-2 |