Tisk…
2,5-Piperazinedione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Glycine anhydride, Piperazine-2,5-dione
OR30359-100G
APOSOR30359-100GEA 4100 CZK
APOSOR30359-100G
2,5-Piperazinedione 98%
2,5-Piperazinedione
Vzorec: C₄H₆N₂O₂
MW: 114,1 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006009
CAS číslo: 106-57-0