Tisk…
Ethyl (E)-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303583-1G OR303583-5G
APOSOR303583-1GEA 5130 CZK
APOSOR303583-1G APOSOR303583-5G
Ethyl (E)-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
Ethyl (E)-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
Bod varu: 75 °C/0,015mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16140351
CAS číslo: 70526-11-3