(3,4-Dinitrophenyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,4-Dinitrobenzyl alcohol
OR303580-1G
OR303580-5G
APOSOR303580-1GEA
2690
CZK
APOSOR303580-1G
APOSOR303580-5G
(3,4-Dinitrophenyl)methanol
(3,4-Dinitrophenyl)methanol
Vzorec:
C₇H₆N₂O₅ MW: 198.14 g/mol Bod tání: 57…59 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007094 CAS číslo: 79544-31-3 EINECS: 279-178-9 |