Tisk…
4-Bromophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303515-5G OR303515-25G
APOSOR303515-5GEA 910 CZK
APOSOR303515-5G APOSOR303515-25G
4-Bromophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Bromophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₆BBrO₂
Bod tání: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110553
CAS číslo: 68716-49-4