9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)boronic acid
OR303506-25G
APOSOR303506-25GEA
2150
CZK
APOSOR303506-25G
9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid 97%
9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid
Vzorec:
C₁₅H₁₅BO₂ MW: 238,09 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08704227 CAS číslo: 333432-28-3 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)