Tisk…
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
OR3035-10G OR3035-1G OR3035-50G
APOSOR3035-10GEA 6620 CZK
APOSOR3035-10G APOSOR3035-1G APOSOR3035-50G
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067874
CAS číslo: 10199-50-5