Tisk…
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR303496-1G OR303496-5G
APOSOR303496-1GEA 1790 CZK
APOSOR303496-1G APOSOR303496-5G
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₂₄H₂₄BNO₂
MW: 369,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16294549
CAS číslo: 785051-54-9