Tisk…
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303486-1G OR303486-5G
APOSOR303486-1GEA 655 CZK
APOSOR303486-1G APOSOR303486-5G
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Vzorec: C₂₆H₃₂B₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16294538
CAS číslo: 863992-56-7