Tisk…
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
OR30348-250G OR30348-50G
APOSOR30348-250GEA 5790 CZK
APOSOR30348-250G APOSOR30348-50G
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane
Vzorec: C₂₁H₂₄O₄
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021235
CAS číslo: 77-08-7
EINECS: 201-003-1