Tisk…
1-Iodo-2-naphthol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30346-1G OR30346-5G
APOSOR30346-1GEA 2200 CZK
APOSOR30346-1G APOSOR30346-5G
1-Iodo-2-naphthol
1-Iodo-2-naphthol
Vzorec: C₁₀H₇IO
Bod varu: 307 °C/760 mmHg
Bod tání: 92…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046371
CAS číslo: 2033-42-3