Tisk…
3-Iodophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303431-1G OR303431-5G
APOSOR303431-1GEA 695 CZK
APOSOR303431-1G APOSOR303431-5G
3-Iodophenylboronic acid
3-Iodophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BIO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319015
CAS číslo: 221037-98-5