Tisk…
4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperazine, 4-(4-Methylpiperazino)methylphenylboronic acid, pinacol ester
OR303410-5G OR303410-25G
APOSOR303410-5GEA 2400 CZK
APOSOR303410-5G APOSOR303410-25G
4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₈H₂₉BN₂O₂
MW: 316,2461 g/mol
Bod tání: 51…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09266182
CAS číslo: 938043-30-2