Tisk…
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-3-(2-thienyl)pyrazole
OR3034-1G OR3034-250MG
APOSOR3034-1GEA 3480 CZK
APOSOR3034-1G APOSOR3034-250MG
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₈H₉N₃S
Bod tání: 137…140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00068075
CAS číslo: 118430-78-7