Tisk…
6-Chloropurine ribonucleoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloropurine riboside
OR303362-25G OR303362-5G
APOSOR303362-25GEA 2150 CZK
APOSOR303362-25G APOSOR303362-5G
6-Chloropurine ribonucleoside
6-Chloropurine ribonucleoside
Vzorec: C₁₀H₁₁ClN₄O₄
MW: 286,672 g/mol
Bod tání: 160 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005738
CAS číslo: 2004-06-0