Tisk…
4,5-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303357-1G OR303357-5G OR303357-25G
APOSOR303357-1GEA 827 CZK
APOSOR303357-1G APOSOR303357-5G APOSOR303357-25G
4,5-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4,5-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₃Cl₂N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999173
CAS číslo: 115093-90-8