Tisk…
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303354-100G OR303354-25G OR303354-5G
APOSOR303354-100GEA 2440 CZK
APOSOR303354-100G APOSOR303354-25G APOSOR303354-5G
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene 97+%
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Vzorec: C₁₅H₁₃Br
MW: 273.17 g/mol
Bod varu: 190 °C/2.25mmHg
Bod tání: 57…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261272
CAS číslo: 28320-31-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS III