Tisk…
Ethyl potassium oxalate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303345-25G OR303345-5G
APOSOR303345-25GEA 4140 CZK
APOSOR303345-25G APOSOR303345-5G
Ethyl potassium oxalate
Ethyl potassium oxalate
Vzorec: C₄H₅KO₄
Bod tání: 220…223 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045861
CAS číslo: 1906-57-6
EINECS: 217-606-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III