Methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 1H-indazole-3-carboxylate
OR303318-100G
APOSOR303318-100GEA
3150
CZK
APOSOR303318-100G
Methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Vzorec:
C₉H₈N₂O₂ MW: 176,1700 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01138133 CAS číslo: 43120-28-1 |