Tisk…
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]-5-nitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR30331-10G OR30331-1G OR30331-5G
APOSOR30331-10GEA 19680 CZK
APOSOR30331-10G APOSOR30331-1G APOSOR30331-5G
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]-5-nitrobenzaldehyde
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]-5-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₁₇H₁₇NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084918
CAS číslo: 175278-47-4