Tisk…
2-(Cyclohexylsulphanyl)-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30330-1G OR30330-5G
APOSOR30330-1GEA 1330 CZK
APOSOR30330-1G APOSOR30330-5G
2-(Cyclohexylsulphanyl)-5-nitrobenzenecarbaldehyde
2-(Cyclohexylsulphanyl)-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₅NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084990
CAS číslo: 175278-46-3