Tisk…
3-cyclopropyl-1H-pyrazole 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Cyclopropyl-1H-pyrazole
OR303295-5G
APOSOR303295-5GEA 2280 CZK
APOSOR303295-5G
3-cyclopropyl-1H-pyrazole 97+%
3-cyclopropyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108,144 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD0497093
CAS číslo: 100114-57-6