Tisk…
4-(Benzylsulphanyl)-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Benzylthio)-3-nitrobenzaldehyde
OR30328-100MG OR30328-250MG
APOSOR30328-100MGEA 622 CZK
APOSOR30328-100MG APOSOR30328-250MG
4-(Benzylsulphanyl)-3-nitrobenzenecarbaldehyde
4-(Benzylsulphanyl)-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₁NO₃S
MW: 273,31 g/mol
Bod tání: 170…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173710
CAS číslo: 175278-44-1