Tisk…
2-[(4-Methylphenyl)sulphanyl]-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[(4-Methylphenyl)thio]-5-nitrobenzaldehyde
OR30326-10G OR30326-1G OR30326-5G
APOSOR30326-10GEA 9860 CZK
APOSOR30326-10G APOSOR30326-1G APOSOR30326-5G
2-[(4-Methylphenyl)sulphanyl]-5-nitrobenzenecarbaldehyde
2-[(4-Methylphenyl)sulphanyl]-5-nitrobenzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₁NO₃S
MW: 273,31 g/mol
Bod tání: 155…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173708
CAS číslo: 175278-42-9