Tisk…
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303252-1G OR303252-250MG
APOSOR303252-1GEA 5390 CZK
APOSOR303252-1G APOSOR303252-250MG
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₇IN₂
Bod tání: 72…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11707168
CAS číslo: 23889-85-2